Merck
487082
Sigma-Aldrich
甲苯-α-13C
99 atom % 13C
别名:
甲基-13C-苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513CH3
CAS号:
分子量:
93.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]c1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1
InChI 密鑰
YXFVVABEGXRONW-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C