Merck
486434
Sigma-Aldrich
二硫化碳-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CS2
CAS号:
分子量:
77.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
密度
1.282 g/mL at 25 °C
應用
environmental
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=[13C]=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3/i1+1
InChI 密鑰
QGJOPFRUJISHPQ-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
閃點(°C)
-30 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1