Merck
485381
Sigma-Aldrich
硝酸铵-15N
60 atom % 15N
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH415NO3
CAS号:
分子量:
81.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
60 atom % 15N
形狀
solid
分子量
80.64 by atom % calculation (60 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
InChI 密鑰
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)