Merck
484695
Sigma-Aldrich
(2-溴苯乙炔基)三甲基硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
253.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves