Merck
483133
Sigma-Aldrich
三乙酰氧基乙烯基硅烷
technical grade
别名:
乙烯基三乙酰氧基硅烷, 乙烯基硅烷三醇三乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CO2)3SiCH=CH2
CAS号:
分子量:
232.26
Beilstein:
1792454
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
175 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)