About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N2O2 · HBr
CAS号:
分子量:
419.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥98.0% (AT)
形狀
solid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
~153 °C (dec.)
官能基
Fmoc
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C21H26N2O2.BrH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
InChI 密鑰
QSBKKENLOBODIG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3