Merck
467138
Sigma-Aldrich
氯二甲基苯乙基硅烷
≥98%
别名:
氯二甲基(2-苯乙基)硅烷, 二甲基(2-苯乙基)氯硅烷, 二甲基(苯乙基)氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
CAS号:
分子量:
198.76
Beilstein:
2935510
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
bp
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter