Merck
463434
Sigma-Aldrich
2-氨基- N -环己基- N -甲基苄胺
98%
别名:
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
CAS号:
分子量:
218.34
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
44-47 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
InChI key
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)