Merck
461504
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-N,N-二甲基-1-(1-萘基)乙胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
分子量:
199.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
折射率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
C[C@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
AXRXYILTIWBHEP-NSHDSACASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)