Merck
457388
Sigma-Aldrich
2-溴-4-(三氟甲氧基)苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(OCF3)NH2
分子量:
256.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
密度
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI 密鑰
ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Regioselective synthesis of 3, 3-diethyl-4-(methylene)-1-quinol-2-ones by an intramolecular microwave assisted heck reaction.
Smalley Jr TL and Mills WY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42, 327-331 (2005)