Merck
455962
Sigma-Aldrich
氯铱酸 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
六氯化氢铱, 六氯铱(IV)水合物, 六氯铱酸二氢盐(IV)水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2Cl6Ir · xH2O
分子量:
406.95 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
65 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
InChI 密鑰
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 氮化硼试剂:高温氧化反应稳定Pt基催化剂的合成支持:本研究讨论了六氯铱酸氢盐(IV)水合物在氮化硼载体上稳定铂基催化剂的应用,强调了其在高温催化应用中的重要性(FBA Rahman, W Diao, JM Tengco, 2019)。
  • 铱钯二元合金对电极在染料敏化太阳能电池中的应用:本研究探讨了六氯铱酸氢盐(IV)水合物对用作太阳能电池对电极的铱-钯二元合金性能的影响(NAS Aziz, MYA Rahman, AA Umar, 2023)。
特點和優勢
催化聚苯胺在非贵金属电极表面上的电化学合成。用于通过重新填充缺位前体的空位,形成铱取代的 Dawson 型和 Keggin 型多金属氧酸盐。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.