Merck
453161
Sigma-Aldrich
氯化锰(III) 5,10,15,20-四(4-吡啶基)-21H,23H-卟吩氯化四甲氯化物
Dye content 85 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H36Cl5MnN8
分子量:
909.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
组成
Dye content, 85%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
462 nm
SMILES字符串
CCl.CCl.CCl.CCl.Cl[Mn]1n2c3ccc2c(-c4ccncc4)c5ccc(n5)c(-c6ccncc6)c7ccc(c(-c8ccncc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccncc%10)n17
InChI
1S/C40H24N8.4CH3Cl.ClH.Mn/c1-2-30-38(26-11-19-42-20-12-26)32-5-6-34(47-32)40(28-15-23-44-24-16-28)36-8-7-35(48-36)39(27-13-21-43-22-14-27)33-4-3-31(46-33)37(29(1)45-30)25-9-17-41-18-10-25;4*1-2;;/h1-24H;4*1H3;1H;/q-2;;;;;;+3/p-1/b37-29-,37-31-,38-30-,38-32-,39-33-,39-35-,40-34-,40-36-;;;;;;
InChI key
ZSSLGZVVWLRLKL-ZUMCYRATSA-M
一般描述
锰(III)5,10,15,20-四(4-吡啶基)-21H,23H-四氯化卟吩(甲氯化物)(MnTMPyP)是线粒体超氧化物歧化酶(SOD)模拟剂。
应用
MnTMPyP在一项研究中被用作线粒体超氧化物歧化酶模拟剂,以了解线粒体超氧化物阴离子自由基介导谷氨酸诱导的氧化性DNA损伤的能力。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Neurons efficiently repair glutamate-induced oxidative DNA damage by a process involving CREB-mediated up-regulation of apurinic endonuclease
2. Yang JL, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(36), 28191-28199 (2010)
Novel high-throughput assay for antioxidant capacity against superoxide anion.
Zhang L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(7), 2661-2667 (2009)