Merck
444111
Sigma-Aldrich
高氯酸铒(III) 溶液
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
别名:
高氯酸铒
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Er(ClO4)3
CAS号:
分子量:
483.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
for analytical purposes
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
liquid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: erbium
浓度
40 wt. % in H2O
杂质
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
1.44 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Er+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Er/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChI key
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
应用
高氯酸铒(III)可用于:
  • 合成发光金属有机框架。
  • 作为稀土掺杂剂与有机前体一起制备氟磷酸盐玻璃。
  • 作为制备[Er2(Gly)6(H2O)4](ClO4)6 .5H2O 的起始原料,一种与氨基酸配位的稀土配合物。
象形图
Flame over circleExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)