Merck
441651
Sigma-Aldrich
3-甲酰基苯硼酸
≥95%
别名:
3-醛基苯硼酸, 间醛基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOC6H4B(OH)2
CAS号:
分子量:
149.94
Beilstein:
3030769
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
mp
109-113 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
OB(O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H
InChI key
HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
所用试剂:
  • 硼酸对份菁染料选择性化学信号行为的影响
  • 作为表没食子儿茶素没食子酸酯的激子耦合CD探针
γ-谷氨酰胺转肽酶生物抑制剂
反应物参与到:
  • 钯催化同偶联
  • Suzuki偶联反应
其他说明
含不定量的酸酐
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)