Merck
438782
Sigma-Aldrich
2,5-双(三氟甲基)溴苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3)2C6H3Br
CAS号:
分子量:
293.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D >1.4340 (lit.)
沸点
146-147 °C (lit.)
密度
1.691 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI key
GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene is a halogenated hydrocarbon.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)