Merck
434280
Sigma-Aldrich
三氟化硼四氢呋喃络合物
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
别名:
BF3·THF, 三氟化硼四氢呋喃络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BF3 · THF
CAS号:
分子量:
139.91
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
包含
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
反应适用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
沸点
180 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
SMILES字符串
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
InChI key
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
参与的反应物或试剂:
  • 醇和羰基化合物的脱氧氟化
  • 甲基丙烯酸酯-PEG-甲基丙烯酸酯-三氟化硼自掺杂凝胶聚合物电解质的合成
  • 二乙烯基二茂铁的硼氢化-氧化反应
参与生物活性分子合成的试剂,如:
  • NK1 受体拮抗剂
  • 复合聚酮天然产物
  • 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
广泛地用作聚合引发剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
189.5 °F - closed cup
闪点(°C)
87.5 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vysokomol. Soedin., Ser. A Ser. B, 37, 554-554 (1995)
Macromolecules, 28, 3002-3002 (1995)