Merck
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN 润滑剂
technical grade
别名:
Nonionic Lubricant ZELEC UN
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
一般說明
ZELEC® UN润滑剂是一种无色液体,被广泛用作润滑剂。
法律資訊
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F
閃點(°C)
94 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)