Merck
420875
Sigma-Aldrich
LUDOX ® AM 胶态二氧化硅
30 wt. % suspension in H2O
别名:
二氧化硅 制备
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352309
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
colloidal
品質等級
形狀
liquid
濃度
30 wt. % suspension in H2O
表面積
198-250 m2/g
pH值
8.6-9.3
密度
1.21 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
含有钠稳定反离子。
LUDOX® AM胶态二氧化硅由更密集的硅结构组成,常用于制备聚苯胺分散体。
應用
LUDOX® AM胶体二氧化硅可作为硅质来源,用于合成:
  • NaX沸石,水热法。
  • 温石棉型Mg3Si2O5·(OH)4纳米管(MgSi-NTs)。
它还可用作陶瓷浆料的粘合剂。
法律資訊
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Polyaniline dispersions. 6. Stabilization by colloidal silica particles
Stejskal
Macromolecules, 29, 6814-6819 (1996)
Investigation of the Use of Various Silica Source on NaX Zeolite Properties
Eskandari A, et al.
Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 50(2), 1-7 (2017)
Particle morphology and chemical microstructure of colloidal silica spheres made from alkoxysilanes
Van Blaaderen
Journal of Non-Crystalline Solids, 149, 161-178 (1992)
Synthesis and catalytic activity of chrysotile-type magnesium silicate nanotubes using various silicate sources.
Lopez-Salinas E, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 274(2), 176-182 (2019)
Influence of the Al2O3 Solid Phase on the Kinetics of Binding Ceramic Moulds.
Kolczyk J, et al.
Archives of Foundry Engineering, 17(4), 91-96 (2017)