形狀
viscous liquid
分子量
average Mn ~797
折射率
n20/D 1.475
bp
>300 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
季戊四醇乙氧基化物 (15/4eo/OH) 是以季戊四醇为骨架的支化聚合物。可作为沉淀剂,便于结晶条件的筛选和精制。
應用
季戊四醇聚氧乙烯醚 (15/4eo/OH) 可用于合成双亲性共聚物的四官能团大引发剂。也可与 4,4′-亚甲基双(苯基异氰酸酯)(MDI) 反应,用于制备金属化聚氨酯 (PU) 树脂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Synthesis of amphiphilic star block copolymers of polystyrene with PEG core via ATRP?control of chain architecture and the formation of core-shell type globular structure.
Polymer, 47(11), 4154-4162 (2006)
Pentaerythritol propoxylate: a new crystallization agent and cryoprotectant induces crystal growth of 2-methylcitrate dehydratase.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 58(2), 306-309 (2002)
Metallization of cross-linked polyurethane resins by reduction of polymer-incorporated metal ion.
Polymer, 44(19), 5617-5623 (2003)