Merck
416738
Sigma-Aldrich
S-叔丁基硫代乙酸酯
98%
别名:
1-(tert-Butylsulfanyl)ethan-1-one, S-(1,1-Dimethylethyl) ethanethioate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COSC(CH3)3
CAS号:
分子量:
132.22
Beilstein:
1740436
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioester
SMILES 字串
CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
PJFHXBBYLAVSLJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
S-tert-Butyl thioacetate is a thioester.
應用
S-tert-Butyl thioacetate may be used for the preparation of vinyloxyborane derivative.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthetic studies on an antitumor antibiotic, bleomycin. XIV. The synthesis of Boc-pyrimidoblamic acid.
M Otsuka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(2), 520-526 (1985-02-01)