Merck
415537
Sigma-Aldrich
D-甘露糖-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H12O6
CAS号:
分子量:
181.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
旋光性
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-YILIOCFTSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)