About This Item
线性分子式:
K2Ni(CN)4 · xH2O
CAS号:
分子量:
240.96 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单:
powder
推荐产品
蒸汽压
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
质量水平
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: nickel
密度
1.875 g/mL (lit.)
SMILES字符串
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
InChI key
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Potassiumtetracyanonickelate (II) hydrate, also known as nickel(II) potassium cyanide, isa highly water-soluble compound used in electroplating and as a reagent inchemical synthesis.
应用
- 电子结构:研究了四氰基镍酸盐(II)配合物的电子结构,该研究对材料科学和配位化学的应用至关重要(JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
水合四氰酸钾(II)可:
- 作为合成具有高开放金属位密度的霍夫曼型金属有机骨架(MOF)的前体。
- 作为合成阴离子交换树脂的前体,用于去除工业电镀废水中残留的氰化物配合物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3