Merck
40242
Sigma-Aldrich
氯化(十二烷基)二甲基硅烷
≥95.0% (GC)
别名:
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, 二甲基十二烷基氯硅烷, 十二烷基二甲基氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
CAS号:
分子量:
262.93
Beilstein:
5240407
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.445
bp
291-293 °C
密度
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
InChI 密鑰
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)