Merck
394599
Sigma-Aldrich
碘化镁
98%
别名:
Magnesium diiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgI2
CAS号:
分子量:
278.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案:
98%
表单:
powder
质量水平
方案
98%
表单
powder
mp
637 °C (dec.) (lit.)
密度
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
与邻二醇的环硫酸酯反应时,可以高产率生成相应的烯烃。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)