化驗
98%
形狀
solid
bp
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
InChI 密鑰
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3