杂质
<10% 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
沸点
89-91 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
12-14 °C (neat) (lit.)
密度
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
ClP1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
InChI key
SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物(COP)是一种环状氯磷酸盐试剂,可以由 2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷与分子氧反应制备。.
2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物可用于酯化反应合成环状磷酸酯,也与苯基格氏试剂(grignard reagent)反应。
2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物可用于酯化反应合成环状磷酸酯,也与苯基格氏试剂(grignard reagent)反应。
应用
2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物可用于合成:
- 2-甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱
- 米替福新(十六烷基磷酸胆碱,MT)类似物
- 磷酸 2-三甲基氨基-乙基酯十一碳-10-烯基酯
- 尿苷核脂,(2′,3′-O-16-三氯乙烯基-尿苷-5′-磷酸胆碱,PUPC)
- 腺苷核内化合物,(2′,3′-O-16-三氯乙烯基-尿苷-5′-磷酸胆碱,PAPC)
- 结构相关的磷脂,它们是构象限制的或柔性的
- 卵磷脂
用于以下反应的反应物:
- 合成氨基官能化杂化烃/氟碳双链磷脂
- 通过 Chabrier 反应合成可紫外聚合的脂类化合物
- 合成聚(脂肪族酯)与可点击多磷酸酯的嵌段共聚物
- 在多壁碳纳米管表面上印迹分子识别位点,用于实际样品中胰岛素的电化学检测
- 合成两性离子硅烷
- 合成核-壳-电晕胶束,并通过可逆交联稳定化,用于胞内药物递送
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
> 113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Toward the Efficient Synthesis of New Phosphopantothenate Derivatives by Using Chlorophosphate Reagents.
Pahor J, et al.
Synthesis, 48(21), 3763-3772 (2016)
Synthesis and tensioactive properties of PEO-b-polyphosphate copolymers
Stephanie V et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 27330-27337 (2015)
Journal of the American Chemical Society, 115, 6600-6600 (1993)
Phospholipid based polymer as drug release coating for cardiovascular device.
Xu J-P, et al.
Eur. Polymer J., 40(2), 291-298 (2004)
Nucleophilic transformations of cyclic phosphate triesters
Nissan A et al.
Tetrahedron Letters, 45, 8003-8006 (2004)