化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
173-175 °C (lit.)
官能基
amine
phosphine
SMILES 字串
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
InChI 密鑰
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for:
- Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
- Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
- Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
- Wittig olefination
- Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门