Merck
375608
Sigma-Aldrich
2-溴丙烷-d7
98 atom % D
别名:
溴代异丙烷-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2CDBr
CAS号:
分子量:
130.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
-89 °C (lit.)
密度
1.383 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI 密鑰
NAMYKGVDVNBCFQ-YYWVXINBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1