Merck
366560
Sigma-Aldrich
1,4-二溴苯-d4
98 atom % D
别名:
Tetradeutero-p-dibromobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D4Br2
CAS号:
分子量:
239.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
bp
219 °C
mp
88-90 °C (lit.)
密度
1.872 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100.00 °C - closed cup