About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3ClF3N
CAS号:
分子量:
181.54
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-氯-5-(三氟甲基)吡啶是一种氯(三氟甲基)吡啶。
应用
2-氯-5-(三氟甲基)吡啶可作为模型底物用于研究区域扩散官能化。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Three chloro (trifluoromethyl) pyridines as model substrates for regioexhaustive functionalization.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 3793-3798 (2004)