Merck
363855
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-四氟-4-羟基苯甲酸 水合物
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6F4CO2H · xH2O
分子量:
210.08 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
mp
104-107 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
InChI 密鑰
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
應用
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Latent ruthenium initiators containing fluoro aryloxide ligands.
Yu Z, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(8), 1591-1599 (2011)