方案
99%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H90/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-44H2,1-2H3
InChI key
KMXFZRSJMDYPPG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四十四烷是一种长链烷烃。它是巨枝大戟(Euphorbia macroclada)精油的主要成分。 四十四烷与[Na(H2O)P5W30O110] 的共吸附会在四十四烷的缓冲层上形成单个分离的表面活性剂包封簇,这是通过扫描隧道显微术确定的。 已经报道了四十四烷的热氧化降解反应。
应用
为了提高电荷载流子迁移率,可以在铜-酞菁场效应晶体管的钝化层中使用四十四烷。 它可用于修饰Au(111)上的准二维表面电子系统,已通过角分辨光电子能谱法对其进行了研究。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3