Merck
342920
Sigma-Aldrich
氯化钡
99.9% trace metals basis
别名:
Dichlorobarium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BaCl2
CAS号:
分子量:
208.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
密度
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化钡 (BaCl2) 是一种具有吸湿性的水溶性离子化合物,在自然界中以毒石状形式存在。它也可以用氢氧化钡或碳酸钡制备。
應用
BaCl2可用于色素的合成和药物的制造。也可用于实验室中硫酸盐离子的检测。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Hydratstufen und Kristallstrukturen von Bariumchlorid
Hasse A,Brauer G
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 441, 181-195 (1978)
The Crystal Structures of Barium Chloride, Barium Bromide, and Barium Iodide
Brackett EB, et al
The Journal of Physical Chemistry, 67 (10), 2132-2132 null
Group 17 (H, F, Cl, Br, I) Alkaline Earth Compounds
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds, 25-104 (2013)
Role of M 3 receptor in aconitine/barium-chloride-induced preconditioning against arrhythmias in rats
Liu Y, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 379(5), 511-515 (2009)
Alginate-based microencapsulation of retinal pigment epithelial cell line for cell therapy
Wikstrom J, et al.
Biomaterials, 29(7), 869-876 (2008)