Merck
338559
Sigma-Aldrich
异喹啉-3-甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO2
CAS号:
分子量:
187.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
86-88 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
InChI key
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
应用
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate was used in the preparation of 3-acetylisoquinoline.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Fielda JS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)