Merck
338079
Sigma-Aldrich
十二烷二酸 二铵盐
97%
别名:
1,10-癸二酸 二铵盐, 十二双酸铵 二元, 癸烷-1,10-二羧酸 二铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4OOC(CH2)10COONH4
CAS号:
分子量:
264.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
InChI key
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
应用
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)