化驗
98%
形狀
crystals and lumps
mp
150 °C (lit.)
溶解度
H2O: very soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
密度
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N.N.OS(O)(=O)=S
InChI
1S/2H3N.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫代硫酸铵是一种无毒的无机化合物,主要用作肥料,可用作氰化物浸出的替代品。它具有吸湿性,可溶于水。它可以通过氨、水和二氧化硫的反应来生产。它可以用作照相固定盐。
應用
硫代硫化铵可用作硫源,用于形成电子应用中的硫化镉薄膜。它也可用于处理铜金矿石以回收金。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Electro-plating and characterisation of cadmium sulphide thin films using ammonium thiosulphate as the sulphur source
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26(4), 2418-2429 (2015)
The treatment of copper-gold ores by ammonium thiosulfate leaching
Hydrometallurgy, 66(1-3), 1-21 (2002)
Adsorption of Copper from an Ammonia-Thiosulfate Media Using DOWEX 550A Ion Exchange Resin
International Journal of Nonferrous Metallurgy, 5(04), 33-33 (2016)
Sulfites, thiosulfates, and dithionites
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 66(1-3), 1-21 (2000)
[Primary toxicological evaluation of ammonium thiosulfate].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (6)(6), 54-55 (1982-06-01)