Merck
334197
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-甲基苯甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
CAS号:
分子量:
137.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
InChI 密鑰
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3