Merck
331104
Sigma-Aldrich
D-木糖-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC4H10O5
CAS号:
分子量:
151.12
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[C@@H]1CO[13CH](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i5+1
InChI 密鑰
SRBFZHDQGSBBOR-KOPVYNEGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2