Merck
327646
Sigma-Aldrich
顺式-1,2-双(二苯基膦)乙烯
97%
别名:
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethene, cis-Vinylenebis(diphenylphosphine)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PCH=CHP(C6H5)2
CAS号:
分子量:
396.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
122-124 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
c1ccc(cc1)P(\C=C/P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/b22-21-
InChI key
NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)