Merck
323918
Sigma-Aldrich
1,3-二氯-2-氟苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3F
CAS号:
分子量:
164.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
bp
168-169 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChI 密鑰
JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup