Merck
319813
Sigma-Aldrich
氰基甲酸甲酯
99%
别名:
2-甲氧基-2-氧代乙腈, [(氰羰基)氧基]甲烷, 曼德氏试剂, 氰甲酸甲酯, 碳酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCO2CH3
CAS号:
分子量:
85.06
Beilstein:
1742994
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3
InChI 密鑰
OBWFJXLKRAFEDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氰甲酸甲酯是一种有机化合物,通常用作有机合成中的甲氧羰基源。它最常见的用途是作为反应物通过烯醇锂的碳酰化合成区域选择性β-酮酯。相比于更为传统的试剂,如酰基卤、酐和二氧化碳,它是一种更优良的酰化剂。
應用
选择性酰化试剂。
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Aldrichimica Acta, 20, 53-53 (1987)
Tetrahedron Letters, 34, 8553-8553 (1993)
Tetrahedron, 48, 7979-7979 (1992)
D L Selwood et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(23), 3503-3510 (1993-11-12)
A variety of isosteres of the DNA polymerase inhibitor aphidicolin were synthesized as potential antiherpes agents. Modeling studies indicated that the bicyclooctane C, D rings of aphidicolin could be replaced by an aromatic moiety while maintaining the spatial arrangement of