Merck
316911
Sigma-Aldrich
3-甲基-4-羟基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(CH3)CHO
CAS号:
分子量:
136.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
118-120 °C (lit.)
官能团
aldehyde
SMILES字符串
Cc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)