Merck
308110
Sigma-Aldrich
N,N′-二甲基-1,3-丙二胺
97%
别名:
1,3-二(甲氨基)丙烷, N,N′-二甲基三亚甲基二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NHCH2CH2CH2NHCH3
CAS号:
分子量:
102.18
Beilstein:
773668
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)