Merck
303631
Sigma-Aldrich
4-溴-2,3,5,6-四氟苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6F4NH2
CAS号:
分子量:
243.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
59-61 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Nc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChI 密鑰
LZUYSMHNMFCPBF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
The decomposition of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline by pentyl nitrite yields the corresponding aryl radicals.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Homolytic reactions of polyfluoroaromatic compounds IX. Abstraction reactions of some< i> p</i>-substituted tetra-fluorophenyl radicals.
Bolton R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 5(1), 1-5 (1975)