Merck
303054
Sigma-Aldrich
2-羟基-1-萘乙酮
99%
别名:
1-乙酰基-2-萘酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC10H6COCH3
CAS号:
分子量:
186.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
InChI 密鑰
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
應用
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone was used in preparation of 1-(N-isopropyl-a-iminoethyl)-2-naphthol, Schiff base.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3