Merck
297704
Sigma-Aldrich
4-溴-2-(三氟甲基)苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(CF3)NH2
CAS号:
分子量:
240.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
84-86 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI 密鑰
PHXGKHTWEOPCEW-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of 2,5-dibromo-(trifluoromethyl)benzene and 5-bromo-2-iodo-(trifluoromethyl)benzene.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)