Merck
296937
Sigma-Aldrich
二叔丁基氯硅烷
97%
别名:
氯化二叔丁基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C]2SiHCl
CAS号:
分子量:
178.77
Beilstein:
2203045
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChI 密鑰
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)