Merck
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氯-1-丙醇
97%
别名:
(2S)-2-氯丙烷-1-醇, (S)-(-)-2-氯-1-丙醇, (S)-2-氯-1-丙醇, S-(+)-2-氯-1-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(Cl)CH2OH
CAS号:
分子量:
94.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]19/D +17.5°, neat
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup