Merck
289612
Sigma-Aldrich
N-乙基环己胺
98%
别名:
N-环己基乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11NHC2H5
CAS号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2070280
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽压
2 mmHg ( 20 °C)
方案
98%
自燃温度
473 °F
expl. lim.
7.6 %
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
沸点
165 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI key
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
N-Ethylcyclohexylamine was used in the synthesis of a series of isatin-N-Mannich bases.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
113.0 °F - closed cup
闪点(°C)
45 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)