Merck
287768
Sigma-Aldrich
酞菁二氯化硅
Dye content ~85 %
别名:
二氯(29H,31H-酞菁)硅, 二氯酞菁硅
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H16Cl2N8Si
CAS号:
分子量:
611.51
Beilstein:
600612
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
组成
Dye content, ~85%
λmax
702 nm
SMILES字符串
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16Cl2N8Si/c33-43(34)41-29-21-13-5-6-14-22(21)31(41)39-27-19-11-3-4-12-20(19)28(36-27)40-32-24-16-8-7-15-23(24)30(42(32)43)38-26-18-10-2-1-9-17(18)25(35-26)37-29/h1-16H/b37-25-,37-29-,38-26-,38-30-,39-27-,39-31-,40-28-,40-32-
InChI key
NURIJECXIAPSAM-MLODSWNHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
叠环硅酞菁的前体。
其他说明
残留有 SiO2
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Journal of the American Chemical Society, 107, 192-192 (1985)